Learn More
α-bromoéthylglyoxalate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl alpha-Bromoethylglyoxalate |
| CAS | 57332-84-0 |
| Formule moléculaire | C6 H9 Br O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Bromo-2-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-bromo-2-oxobutanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxobutyrate, 3-Bromo-2-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-3-10-6(9)5(8)4(2)7/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)C(C)Br |
| Nom IUPAC | 3-bromo-2-oxobutanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.04 |
| Poids de la formule | 207.9735 |