Learn More
Acétamidocyanoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332017
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332017 10 g 10g
11322017 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07674.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4977-62-2
Formule moléculaire C7H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.17
Numéro MDL MFCD00009133
Clé InChI SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl acetamidocyanoacetate, ethyl acetaminocyanoacetate, n-acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate, acetic acid, acetylamino cyano-, ethyl ester, ethyl 2-acetylamino-2-cyanoacetate, ethyl acetamido cyano acetate, glycine, n-acetyl-2-cyano-, ethyl ester, acmc-209ki4, ethyl acetamido-cyanoacetate
CID PubChem 95422
Nom IUPAC ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate
SMILES CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetamidocyanoacetate
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 10 g
Beilstein 879845
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 98%