Learn More
Acétate d’éthyle, +99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10683702 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683702 1 L 1L
10752481 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683702 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 268350010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-78-6, C4H8O2, 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Absorbance 1 cm cell vs HPLC-grade water, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm, 0.005 max. at 280nm, 0.025 max. at 270nm, 0.12 max. at 260nm, 1 max. at 255nm
Couleur Incolore
Acidité 0.0015 meq/g max.
Densité 0.9020g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair -4°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Résidus après évaporation 0.0002 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Gravité spécifique 0.902
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Tension de vapeur Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% Max.
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.