Learn More
Acétate d’éthyle, 99,6 %, pour l’analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607571 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10589282 1 L Flacon en verre 1L
10052593 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10247573 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10607571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    31.50€ / 500mL
    Économisez 0.95€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Densité 0.9020g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Résidus après évaporation 0.003% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Gravité spécifique 0.902
Acide titrable 0.0009 meq/g max.
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Eau 0.2% max. (K.F.)
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.