Learn More
Acétate d’éthyle, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10698054 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10698054 2.5 L 2.50L
10469252 100 mL 100mL
10736305 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10698054 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    233.00€ / 2.5L
    Économisez 7.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Note relative au nom Water <50ppm
Couleur Incolore
Densité 0.9020g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −4°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.902
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.