Learn More
Acétate déthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343076 1000 mL 1L
11333076 250 mL 250mL
11353076 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10925.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
L’acétate d’éthyle est largement utilisé comme solvant dans le nettoyage des circuits imprimés. Il est particulièrement adapté aux instruments de HPLC et aux spectrophotomètres, notamment les spectrophotomètres UV-visible, les spectromètres IR et les spectromètres de masse. En outre, il peut également être utilisé comme solvant dans la chromatographie sur colonne et l’extraction par solvant. Il est également utilisé dans les colles, les dissolvants pour vernis à ongles, le thé et le café décaféinés et les cigarettes. Il est présent dans les sucreries, les parfums et les fruits.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éthyle est largement utilisé comme solvant dans le nettoyage des circuits imprimés. Il est particulièrement adapté aux instruments de HPLC et aux spectrophotomètres, notamment les spectrophotomètres UV-visible, les spectromètres IR et les spectromètres de masse. En outre, il peut également être utilisé comme solvant dans la chromatographie sur colonne et l’extraction par solvant. Il est également utilisé dans les colles, les dissolvants pour vernis à ongles, le thé et le café décaféinés et les cigarettes. Il est présent dans les sucreries, les parfums et les fruits.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’acétone, l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Il est inflammable et peut être sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
Densité 0.902
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −3°C (26°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.372
Formule linéaire CH3CO2CH2CH3
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Point d’ébullition 76°C to 77°C
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate