Learn More
Acétate d’éthyle, réactif ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit 16695903
Change view
Click to view available options
:
200 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16695903 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695903 Fournisseur Honeywell Burdick & Jackson Code fournisseur 65812200L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
CAS 141-78-6
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.901 g/cm3
Quantité 200 L
Point d’éclair -4°C
Formule moléculaire C4H8O2
Formule linéaire CH3COOC2H5
Point d’ébullition 77°C (1013 hPa)
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Qualité ACS