Learn More
Acétate d’éthyle, réactif pour pesticides BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 15232178 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15232178 2.5 L Verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15232178 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 5277.2500
Spécialement conçu pour l’évaluation des résidus de pesticides et d’insecticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol. Acétate d’éthyle, réactif pour pesticides BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Convient à toutes les
J.T. Solvants réactifs pour pesticides J.T. Baker BAKER ANALYZED :
  • Conviennent à l’analyse de la plupart des pesticides courants, tels que le 2-chlorobiphényle, l’heptachlore, l’aldrine, le parathion, la dieldrine, l’endrine, le DDT, la dioxine, etc.
  • Spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité
  • Idéaux pour les applications de chromatographie en phase gazeuse, les tests d’impuretés sensibles à l’ECD et/ou au FID, les résidus organiques et les résidus après évaporation
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -83.57°C
CAS 141-78-6
Couleur Incolore
Acidité Max. 0.0005meq/g
Densité 0.9g/cm3 at 20°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.1 - 11.5 Vol %
Point d’éclair −1°C
Température d’allumage 460°C
Odeur Fruit-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Formule moléculaire C4H8O2
Formule linéaire CH3-COO-CH2-CH3
Viscosité 0.44 mPas at 20°C
Eau Max. 0.05%
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Informations sur la solubilité 79g/L in water
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.8%
Qualité Pesticide BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.