Learn More
Acétate d’éthyle, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10396320 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Conditionnement:
Bouteille en PEHD fluoré
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396320 25 l Boîte métallique 25L
10697212 1 L Flacon en verre ambré 1L
10386320 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10388003 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
10429750 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10182392 5 l Bouteille en PEHD fluoré 5L
12058598 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10396320 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0900/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique de l'acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d'éthyle, ester acétique d'éthyle, éthanoate d'éthyle, naphta de vinaigre, 2,5 L, 75 °C, CHEBI : 27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d'éthyle | CAS : 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique d’acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d’éthyle, ester acétique éthylique, éthanoate d’éthyle, naphte de vinaigre, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI : 27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Spécification
Point de fusion -83,5°C
Couleur Incolore
Quantité 25 l
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 103 mbar à 20°C
Viscosité 0.45 cp à 20°C
Synonyme éthanoate d’éthyle, acétoxyéthane, ester éthylique d’acide acétique, éther acétique, ester éthylique acétique, naphte de vinaigre, acide acétique, ester éthylique, acétated’éthyle, acétidine, ester acétique
Point d’ébullition 75°C
SMILES CCOC(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Poids de la formule 88.11 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.