Learn More
Acétate d’éthyle certifié AR, Fisher Chemical
Code produit 10238583 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10238583 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10238583 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0900/27
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acétate d’éthyle certifié AR 200L conforme aux spécifications ACS
Acétate d’éthyle certifié AR 200 L conforme aux spécifications ACS
  • Acétate d’éthyle certifié AR 200 L, conforme aux spécifications ACS, bouteille en plastique numéro CAS 141-78-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -84 °C (littérature)
CAS 141-78-6
Quantité 200 L
Conditionnement Plastique
Formule moléculaire C4H8O2
Point d’ébullition 77 °C
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.