Learn More
Riedel-de Haën acétate d'éthyle CHROMASOLV™
Code produit 15975500
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15975500 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15975500 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 34858D7L
acétate d'éthyle CHROMASOLV™ pour la HPLC et la synthèse organique, ≥ 99,7%.
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
pH No data available
Point de fusion -84°C
CAS 141-78-6
% min. CAS ≥90.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0.901 g/cm3
Quantité 7 L
Point d’éclair -4°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire C4H8O2
Tension de vapeur 97 hPa (20°C)
Numéro MDL MFCD00009171
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Synonyme EtOAc
Point d’ébullition 77°C (1,013 hPa)
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité HPLC