Learn More
Solstice acétate d'éthyle CHROMASOLV™
Code produit 15965440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
45 L
Conditionnement:
18L
45L
7L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15965440 7 L 7L
15945440 18 L 18L
15955440 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15965440 Fournisseur Solstice Code fournisseur 310637L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
acétate d'éthyle CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, ≥ 99,9 %.
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme EtOAc
Nom IUPAC ethyl acetate
SMILES CCOC(C)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
pH Aucune donnée disponible
Point de fusion -84 °C
% min. CAS ≥90.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0,901 g/cm3
Quantité 7 L
Point d’éclair 11.5 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 97 hPa (20 °C)
Viscosité 0,45 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1173
Concentration ≥99,90%
Point d’ébullition 77 °C (1,013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99,90%
Qualité GC
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.