Learn More
Riedel-de Haën acétate d'éthyle CHROMASOLV™
Code produit 15965500
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
45 L
200 L
Conditionnement:
18L
200L
45L
7L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15965500 7 L 7L
15935500 18 L 18L
15955500 45 L 45L
15945500 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15965500 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 348587L
acétate d'éthyle CHROMASOLV™ pour la HPLC et la synthèse organique, ≥ 99,7%.
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme EtOAc
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
pH No data available
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore
Densité 0.901 g/cm3
Quantité 7 L
Point d’éclair 11.5 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 97 hPa (20°C)
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Point d’ébullition 77°C (1.013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.70%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.