Learn More
acétate d'éthyle CHROMASOLV™ , pour HPLC, ≥ 99,7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15664560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15664560 6 x 1 L 6 pièces
15694550 100 mL 100mL
15614560 1 L 1L
15634560 2 L 2L
15624560 2.5 L 2.50L
15654560 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Code produit 15664560 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348586X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,7%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.902g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.3720
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Beilstein 506104
Point d’ébullition 76.5°C to 77.5°C
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.