Learn More
Acétate d’éthyle, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Honeywell™
Code produit 15626120
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15626120 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626120 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 6505281L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
CAS 141-78-6
Densité 0.902g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5%, 38°F
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Formule moléculaire C4H8O2
Formule linéaire CH3COOC2H5
Numéro MDL MFCD00009171
Tension de vapeur 73 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nom IUPAC ethyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.