Learn More
Solution d'acétate d'éthyle/éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280952 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280952 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280952 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001514000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
  • Une alternative écologique aux solvants chlorés tels que le dichlorométhane (DCM)
  • Convient pour une utilisation en chromatographie flash et en phase normale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate Ethanol Solution
CAS 64-17-5, 141-78-6
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C2H6O
Concentration 3:1 v/v
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Qualité HPLC