Learn More
Acétate d’éthyle, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 11418243 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11418243 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10204340 1 L Flacon en verre ambré 1L
10080130 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
11448243 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
10409750 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10386370 5 L Flacon en PEHD 5L
10409169 5 L Récipient en plastique 5L
10542334 10 L Boîte métallique 10L
10617412 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11418243 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0850/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    21.60€ / 500mL
    Économisez 9.40€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Acétate d’éthyle, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Point de fusion -83.5°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 103 mbar at 20°C
Viscosité 0.45cp at 20°C
Point d’ébullition 75°C
Poids de la formule 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.