Learn More
Ethyl Acetate, Optima™ for HPLC and GC, Thermo Scientific™
Code produit 15899164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Verre sodocalcique ambré
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15899164 4 L Verre sodocalcique ambré 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15899164 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E1964
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solvant polyvalent et de haute pureté adapté à la HPLC, à la spectrophotométrie et à l’analyse des résidus de pesticides
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC ethyl acetate
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -83.5°C
Absorbance 0.015 AU max. at 270nm, 0.12 AU max. at 260nm, 1.00 AU max. at 255nm
Couleur Incolore
Densité 0.902g/cm³
Quantité 4 L
Identification Pass Test
Conditionnement Verre sodocalcique ambré
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Notes de qualité de la pureté High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Résidus après évaporation 1ppm max.
Plage de pourcentage du dosage Assay: 99.9% min by GC
Acide titrable 0.0009mEq/g max.
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45 cP at 20°C
Eau 0.02% max.
Point d’ébullition 75°C
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité OPTIMA