Learn More
Acétate d’éthyle, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, réag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15613940
Change view
Click to view available options
Quantité:
35 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
35kg
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15613940 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15603940 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15693930 35 kg Stainless Steel Can 35kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15613940 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 332116X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
Densité 0.902g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Odeur Like fruit
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Point d’ébullition 77°C
Informations sur la solubilité ∽90g/L
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur./puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.