Learn More
Acétate d’éthyle, puriss. P.A., réactif ACS, réag. ISO, reag. Ph. Eur, Solstice
Code produit 15663930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
180 kg
Conditionnement:
180kg
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663930 1 L 1L
15673930 2.5 L 2.50L
15683930 25 L 25L
15653930 180 kg 180kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15663930 Fournisseur Fluka Code fournisseur 332111L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    15.93€ / 1L
    Économisez 44.07€
    73% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Densité 0,902g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 2,2 à 11,5%, 38 °F
Point d’éclair −3 °C (26,6 °F)
Température d’allumage 801 °F
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88,11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.