Learn More
Acétoacétate d’éthyle, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452031 100 g Flacon en verre 100g
10380734 500 g Flacon en verre 500g
10127743 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.60€
    18.65€ / 100g
    Économisez 3.95€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-97-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00009199
Clé InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
CID PubChem 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nom IUPAC éthyl3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion -45°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4180 to 1.42
Quantité 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosité 1.696 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.