Learn More
Acétoacétate d’éthyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429030 1 L Flacon en verre 1L
10162860 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10449220 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90€
    43.65€ / 1L
    Économisez 8.25€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-97-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00009199
Clé InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
CID PubChem 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nom IUPAC éthyl3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -45.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 180.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosité 1.696 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide