Learn More
Acétoacétate d’éthyle, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458940 250 g 250g
11494224 500 g 500g
11404234 2500 g 2500g
11414234 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11458940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12544.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Ethyl acetoacetate is used as an intermediate in organic synthesis and as a co-promoter for unsaturated polyester resins. It is widely used in the production of dyes, inks, perfumes, plastics and flavoring agents. It is an important starting material for the syntheses of alpha-substituted acetoacetic esters and cyclic compounds like pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives. It acts as an intermediate in the synthesis of vitamins and pharmaceuticals. It finds application as a formaldehyde scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétoacétate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et comme co-promoteur pour les résines de polyester insaturé. Il est largement utilisé dans la production de colorants, d’encres, de parfums, de plastiques et d’agents aromatisants. C’est un produit de départ important pour la synthèse d’esters acétoacétiques alpha-substitués et de composés cycliques comme le pyrazole, la pyrimidine et les dérivés de la coumarine. Il sert d’intermédiaire dans la synthèse des vitamines et des produits pharmaceutiques. Il est utilisé comme un piège à formaldéhyde.
Solubilité
Miscible à l’eau, au benzène, au chloroforme, à l’éther et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les métaux alcalins et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-97-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00009199
Clé InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
CID PubChem 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nom IUPAC éthyl3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate
Point de fusion -43°C
Densité 1.025
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.419
Quantité 250 g
Beilstein 385838
Merck Index 14,3758
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,chloroform,ether and acetone.
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide