Learn More
Acétoacétate d'éthyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10385700 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10385700 2.5 L 2.50L
10664722 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385700 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/0950/17
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 141-97-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL 9199
Clé InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
CID PubChem 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nom IUPAC 3-oxobutanoate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spécification
Point de fusion -45 °C
Couleur Incolore
pH 4
Point d’ébullition 180 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 4.5
Poids de la formule 130,14g/mol
Tension de vapeur 1 hPa à 20 °C
Forme physique Liquide