Learn More
Acrylate d’éthyle, 99,5 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172860 1 L Flacon en verre 1L
10132910 25 mL Flacon en verre 25mL
10539430 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10247253 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10172860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009188
Clé InChI JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
CID PubChem 8821
ChEBI CHEBI:82327
Nom IUPAC prop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ethyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -71°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.40% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4050 to 1.407
Quantité 1 L
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Merck Index 15, 3813
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5% (25°C). Other solubilities: freely miscible with most organic solvents
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acrylate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.