Learn More
Acrylate d’éthyle, 99,5 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10539430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10539430 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10132910 25 mL Flacon en verre 25mL
10172860 1 L Flacon en verre 1L
10247253 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10539430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117980025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009188
Clé InChI JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
CID PubChem 8821
ChEBI CHEBI:82327
Nom IUPAC ethyl prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -71°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.40% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4050 to 1.407
Quantité 2.5 L
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Merck Index 15, 3813
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5% (25°C). Other solubilities: freely miscible with most organic solvents
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acrylate, stabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.