Learn More
Acrylate d’éthyle, 99 %, stab. avec env. 20 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432877 500 mL 500mL
11448940 100 mL 100mL
11442877 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15493.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ethyl acrylate is used in the syntheses of various pharmaceutical intermediates, textiles and non-woven fibers. It is widely used in the production of polymers including resins, plastics, rubber and denture material. It is actively involved in the preparation of dimethylaminoethylacrylate (DMAEA) which is used as a monomer to make flocculants for water treatment. It plays a vital role in the manufacture of water-based latex paints and adhesives, textile and paper coatings and leather finish resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate d’éthyle est utilisé dans les synthèses de divers intermédiaires pharmaceutiques, textiles et fibres non tissées. Il est largement utilisé dans la production de polymères, notamment les résines, les plastiques, le caoutchouc et les matières à prothèse. Il participe activement à la préparation du diméthylaminoéthylacrylate (DMAEA) qui est utilisé comme monomère pour fabriquer des floculants pour le traitement de l’eau. Il joue un rôle essentiel dans la fabrication de peintures et d’adhésifs à base d’eau en latex, de revêtements en textile et en papier et de résines de finition en cuir.
Solubilité
Miscible dans l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Légèrement miscible à l’eau et au diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les puissants agents oxydants, les acides puissants, les amines, les peroxydes, l’acide chlorosulfonique, l’humidité et les alcalines fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-88-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009188
Clé InChI JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
CID PubChem 8821
ChEBI CHEBI:82327
Nom IUPAC prop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈20ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -71°C
Densité 0.924
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.406
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1917
Beilstein 773866
Merck Index 14,3759
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Silghtly miscible with water and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%