Learn More
Acrylate d’éthyle (stabilisé avec du 4-méthoxyphénol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylic acid-ethyl ester |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| Poids de la formule | 100.0524 |