Learn More
Atrarate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Atrarate |
| CAS | 31581-32-5 |
| Formule moléculaire | C11H14O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Atraric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-methylorsellinate, 3,6-Dimethyl-β-resorcylic Acid, Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-4-15-11(14)9-6(2)5-8(12)7(3)10(9)13/h5,12-13H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)cc(O)c(C)c1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.23 |
| Poids de la formule | 210.0892 |