Learn More
Éthyl β-D-glucuronide (1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 17685-04-0 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O7 |
| Quantité | 1x1 mL |
| Synonyme | β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6CI, 8CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S,3S,4S,5R,6R)-6-éthoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.193 |
| Poids de la formule | 222.074 |
| Afficher plus |