Learn More
Benzilate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408933
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11408933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11073.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 52182-15-7 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52182-15-7
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.30
Numéro MDL MFCD00016850
Clé InChI AIPVNQQMYPWQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzilate, benzilic acid ethyl ester, ethyl diphenylglycolate, ethylbenzilate, ethyl benzillate, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester, benzilsaureethylester, acmc-209ky4, ethyl hydroxy diphenyl acetate #, diphenylglycolic acid ethyl ester
CID PubChem 96261
Nom IUPAC Éthyl 2-hydroxy-2,2-diphénylacétate
SMILES CCOC(=O)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzilate
Point de fusion 28°C to 31°C
Point d’ébullition 192°C to 194°C (12 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 991958
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté ≥97%