Learn More
Chlorhydrate d’éthyle benzimidate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368626 10 g 10g
11378626 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17684.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185.65 g/mol
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de benzimidate d’éthyle est utilisé dans la préparation du (4R)-éthyle 2-phényl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate en réagissant avec le chlorhydrate de cystéine (R)-éthyle. Il réagit également avec le chlorhydrate d’ester méthylique de la D-pénicillamine et la triéthylamine pour préparer le méthyl-5,5-diméthyl-2-phényl-2-thiazoline-4-carboxylate. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5333-86-8
Formule moléculaire C9H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 185.65
Numéro MDL MFCD00043246
Clé InChI MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
CID PubChem 79249
Nom IUPAC Benzènecarboximidate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzimidate hydrochloride
Point de fusion 115°C to 117°C
Quantité 10 g
Beilstein 3697589
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 185.65
Pourcentage de pureté 97%