Learn More
Chlorhydrate d’éthyle benzimidate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378626 50 g 50g
11368626 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17684.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185.65 g/mol
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de benzimidate d’éthyle est utilisé dans la préparation du (4R)-éthyle 2-phényl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate en réagissant avec le chlorhydrate de cystéine (R)-éthyle. Il réagit également avec le chlorhydrate d’ester méthylique de la D-pénicillamine et la triéthylamine pour préparer le méthyl-5,5-diméthyl-2-phényl-2-thiazoline-4-carboxylate. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5333-86-8
Formule moléculaire C9H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 185.65
Numéro MDL MFCD00043246
Clé InChI MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
CID PubChem 79249
Nom IUPAC Benzènecarboximidate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ethyl benzimidate hydrochloride
Point de fusion 115°C to 117°C
Quantité 50 g
Beilstein 3697589
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 185.65
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl benzimidate hydrochloride
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl benzimidate hydrochloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.