Learn More
Benzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474354 500 g 500g
11464354 100 g 100g
11484354 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13057.36
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le benzoate dʼéthyle est utilisé comme parfum. Il agit en tant quʼagent dʼarôme alimentaire. Il sʼagit dʼun composant actif de saveurs de fruits artificiels. De plus, il est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels comme ingrédients de parfum et conservateurs.
Solubilité
Miscible avec du méthanol et de l’éther diéthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-89-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00009109
Clé InChI MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
CID PubChem 7165
Nom IUPAC benzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzoate
Point de fusion -34°C
Densité 1.049
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.505
Quantité 500 g
Beilstein 1908172
Merck Index 14,3766
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%