Learn More
Benzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30381663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381663 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89976050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H10 O2
Quantité 50 g
Synonyme Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681
Pourcentage de pureté >95