Learn More
Benzoate d'éthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzoic Acid Ethylester |
| CAS | 93-89-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 H10 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Show More |