Learn More
Carboxylate d’éthyle benzothiazole-2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435677 25 g 25g
15425677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32904.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32137-76-1
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.247
Numéro MDL MFCD00848360
Clé InChI VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
CID PubChem 640708
Nom IUPAC éthyle 1,3-benzothiazole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 98%