Learn More
Benzoylacétate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381797 1000 g 1kg
11361797 50 g 50g
11371797 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05030.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Ethyl benzoylacetate is used as a flavoring agent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in the preparation of triazipinones, iodonium ylides, ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate and benzo[c]furan-4,7-diones. It is involved in the Clisen condensation reaction with malononitrile to prepare 2-cyano-5-phenyl-3,5-dioxopentanonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzoylacétate d’éthyle est utilisé comme aromatisant et comme intermédiaire dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé dans la préparation des triazipinones, des ylides d’iodonium, de 2-fluoro-2-benzolyacétate d’éthyle et du benzo[c]furane-4,7-dione. Il est impliqué dans la réaction de condensation de Clisen avec le malononitrile pour préparer le 2-cyano-5-phényl-3,5-dioxopentanonitrile.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-02-0
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00009196
Clé InChI GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
CID PubChem 7170
Nom IUPAC éthyl3-oxo-3-phénylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzoylacetate
Densité 1.113
Point d’ébullition 266°C to 270°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 1000 g
Beilstein 389944
Merck Index 14,3767
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 96%