Learn More
Benzoylacétate d'éthyle, 90%
Code produit 10531882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531882 100 g Flacon en verre 100g
10292952 5 g Flacon en verre 5g
10202962 50 g Flacon en verre 50g
10360714 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10531882 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370851000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-04-2027
Ajouter au panier
CAS : 94-02-0 | C₁₁H₁₂O₃| 192,21 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-02-0
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Numéro MDL MFCD00009196
Clé InChI GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
CID PubChem 7170
Nom IUPAC éthyl3-oxo-3-phénylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl benzoylacetate
Couleur Marron
Densité 1.1060g/mL
Point d’ébullition 265°C to 270°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5240 to 1.531
Quantité 100 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Gravité spécifique 1.106
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement