Learn More
Ethyl Beta-Carboline-3-carboxylate (Beta-CCE), TRC
Code produit 30382165
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382165 100 mg -
30369396 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE901503100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74214-62-3
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Nom IUPAC ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl beta-Carboline-3-carboxylate (beta-CCE)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
Poids de la formule 240.0899