Learn More
Ethyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 222.074 |