Learn More
Bromoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429640 100 g Flacon en verre 100g
10439640 500 g Flacon en verre 500g
10175633 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10429640 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 158591000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-36-2
Numéro MDL MFCD00000191
Clé InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
CID PubChem 7748
Nom IUPAC 2-bromoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl bromoacetate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -38.0°C
Densité 1.5060g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7BrO2
Formule linéaire BrCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520
Quantité 100 g
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravité spécifique 1.506
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl bromoacetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.