Learn More
Bromoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468663 2500 g 2500g
11448663 100 g 100g
11458663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10448.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.96€
    291.65€ / 2500g
    Économisez 63.31€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoacétate d’éthyle est largement utilisé comme réactif alkylant impliqué dans la réaction de Reformatsky pour préparer les esters de bêta-hydroxy en réagissant avec les composés carbonylés. Il est également utilisé pour les synthèses de réactifs de Wittig, de l’antigène diéthylstilbestrol artificiel, du 3-phényl-1-naphthol et des dérivés de thiazolidinone stéroïdiens. Il trouve des applications dans la préparation de nanoparticules polymériques stabilisées à la coumarine et photosensibles de manière réversible dans un milieu aqueux qui agit comme vecteur de médicaments détectable.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’acétone, le benzène et l’éther éthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
C’est un agent lacrymogène. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-36-2
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.002
Numéro MDL MFCD00000191
Clé InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
CID PubChem 7748
Nom IUPAC 2-bromoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromoacetate
Point de fusion -38°C
Densité 1.506
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 47°C (117°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire BrCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.451
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1603
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,benzene and ethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%