Learn More
Bromopyruvate d’éthyle, 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10655152 25 mL Flacon en verre 25mL
10500751 5 mL Flacon en verre 5mL
10697933 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-23-5
Formule moléculaire C5H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.01
Numéro MDL MFCD00000204
Clé InChI VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
CID PubChem 66144
Nom IUPAC ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromopyruvate
Couleur Rouge rosé au jaune
Densité 1.5500g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2COCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4675 to 1.4765
Quantité 25 mL
Beilstein 03, II, 409
Gravité spécifique 1.55
Poids de la formule 195.01
Pourcentage de pureté 80-85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl bromopyruvate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.