Learn More
Butyrate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342336 1000 mL 1L
11332336 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06025.AU
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ethyl butyrate is used in flavors and fragrances. It is used as a solvent in perfumery products, and as a plasticizer for cellulose. It is used in the preparation of novel 2-cyanopyrimidines as cathespin K inhibitors. It is also used in the synthesis of pyridobenzimidazole derivatives exhibiting antifungal activity by the inhibition of β-1,6-glucan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butyrate d’éthyle est utilisé dans les saveurs et fragrances. Il est utilisé comme solvant dans les produits de parfumerie et comme plastifiant pour la cellulose. Il est utilisé dans la préparation de nouvelles 2-cyanopyrimidines comme inhibiteurs de cathésine K. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés de pyridobenzimidazole présentant une activité antifongique par l’inhibition de β-1,6-glucan.
Solubilité
Soluble dans le propylène glycol, l’huile de paraffine et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-54-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009394
Clé InChI OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
CID PubChem 7762
Nom IUPAC Butanoate d’éthyle
SMILES CCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl butyrate
Point de fusion -93°C
Densité 0.879
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.392
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN1180
Beilstein 506331
Merck Index 14,3775
Informations sur la solubilité Soluble in propylene glycol,paraffin oil,and kerosene.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%