Learn More
Butyrate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10429220 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10429220 250 mL Flacon en verre 250mL
10254670 5 mL Flacon en verre 5mL
10774221 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10429220 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.60€
    21.65€ / 250mL
    Économisez 3.95€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-54-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009394
Clé InChI OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
CID PubChem 7762
Nom IUPAC Butanoate d’éthyle
SMILES CCCC(=O)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl butyrate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -93.3°C
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.3910 to 1.3930
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 270
Merck Index 15, 3830
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl butyrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.