Learn More
Butyrate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyric acid ethyl ester |
| CAS | 105-54-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | Butanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.0837 |