Learn More
Butyrylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445133
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445133 50 g 50g
11455133 250 g 250g
11435133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12786.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3249-68-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00009401
Clé InChI KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
CID PubChem 238498
ChEBI CHEBI:18119
Nom IUPAC éthyl3-oxohexanoate
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl butyrylacetate
Point de fusion -44°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 94°C to 95°C (12 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 50 g
Beilstein 507689
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%