Learn More
Butyrylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061070 25 g Flacon en verre 25g
10438070 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3249-68-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00009401
Clé InChI KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
CID PubChem 238498
ChEBI CHEBI:18119
Nom IUPAC éthyl3-oxohexanoate
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl butyrylacetate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 104.0°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4265 to 1.4285
Quantité 25 g
Beilstein 03, 684
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide