Learn More
caprate d'éthyle, 99+%
Code produit 10367340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10367340 5 mL Flacon en verre 5mL
10377340 100 mL Flacon en verre 100mL
10002020 500 mL Flacon en verre 500mL
13418398 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10367340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 110-38-3 | C₁₂H₂₄O₂| 200,32 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-38-3
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.32
Numéro MDL MFCD00009581
Clé InChI RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
CID PubChem 8048
ChEBI CHEBI:87430
Nom IUPAC décanoate d'éthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl caprate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8665g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4270
Quantité 5 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Gravité spécifique 0.8665
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosité <30 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement